Merck
93129
Supelco
ピペラシリン ナトリウム塩
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N5NaO7S
CAS番号:
分子量:
539.54
Beilstein:
5373920
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)c4ccccc4)C(=O)C1=O
InChI
1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChI Key
WCMIIGXFCMNQDS-IDYPWDAWSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Piperacillin sodium is a semi-synthetic penicillin which belongs to the β-lactam class of antibiotics with a broad spectrum of antibacterial activity against anaerobic pathogens and both gram positive and gram negative bacteria.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
93129-BULK:
93129-100MG:
93129-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Piperacillin sodium: antibacterial spectrum, pharmacokinetics, clinical efficacy, and adverse reactions.
Fortner CL, et al.
Pharmacotherapy, 2(6), 287-298 (1982)
Piperacillin therapy for serious bacterial infections.
Winston DJ, et al.
The American Journal of Medicine, 69(2), 255-261 (1980)
[70-year-old man with treatment-refractory pneumonia].
R Pfister et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 139(19), 1001-1002 (2014-05-02)
[81-year-old woman with remarkable serum electrophoresis].
K Muehlenberg et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 139(14), 719-720 (2014-03-29)
T W Felton et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 438-448 (2014-06-14)
Pulmonary infections in critically ill patients are common and are associated with high morbidity and mortality. Piperacillin-tazobactam is a frequently used therapy in critically ill patients with pulmonary infection. Antibiotic concentrations in the lung reflect target-site antibiotic concentrations in patients