由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CSNK2A1(1457) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O8757-VAR:
O8757-1G:
O8757-BULK:
O8757-10G:
試験成績書(COA)