Merck
G005065
GCによるイブプロフェンエナンチオマー(非誘導体化)の分析、Supelco β-DEX 120
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Supelco β-DEX 120, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
gradient: 50 °C (5 min), 5 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 60 m/sec., constant flow
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 2 mg/mL in methanol
peak 1: S(+)-ibuprofen
peak 2: R(-)-ibuprofen
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
アナライト
詳細
    (S)-(+)-Ibuprofen, solid
    (R)-(−)-Ibuprofen, solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)