Merck
679097
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4353
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine, an optically active amine that can be used as a key building block to synthesize:
  • 4,5-fused pyridazinone derivatives are applicable as potent histamine H3 receptor antagonists.
  • Naphthalenoid histamine H3 receptor antagonist.
  • Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors of leucine-rich repeat kinase 2.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
679097-1G:
679097-VAR:
679097-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and structure?activity relationships of 4, 5-fused pyridazinones as histamine H 3 receptor antagonists
Tao, Ming, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.20, 6126-6130 (2011)
Identification of pyridazin-3-one derivatives as potent, selective histamine H 3 receptor inverse agonists with robust wake activity
Hudkins, Robert L., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.18, 5493-5497 (2011)
Synthesis and evaluation of pyridazinone?phenethylamine derivatives as selective and orally bioavailable histamine H 3 receptor antagonists with robust wake-promoting activity
reddy Dandu, Reddeppa, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.21, 6362-6365 (2011)
Organic Process Research & Development, 11, 1004-1004 (2007)
A new class of potent non-imidazole H 3 antagonists: 2-aminoethylbenzofurans
Cowart, Marlon, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14.3, 689-693 (2004)