Merck
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-Methylpiperidine
95%
別名:
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
58.0 °F
引火点(℃)
14.44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
900585-BULK:
900585-5G:
900585-VAR:
900585-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)