Merck
BP371
パラセタモール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
アセトアミノフェン, 4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
168-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Paracetamol BP 標準品は、英国薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
次のようなモノグラフにも使用されています。
  • パラセタモール、リン酸コデイン、カフェインカプセル
  • コジドラモール錠
  • ココダモールカプセル
  • ココダモール錠
  • ココダモール発泡錠
  • パラセタモール、リン酸コデイン、カフェイン錠
  • パラセタモールとカフェインの可溶性錠
  • パラセタモールとカフェイン錠
  • パラセタモール坐剤
  • パラセタモール可溶性錠
  • パラセタモール発泡錠
  • パラセタモールカプセル
  • パラセタモール経口懸濁液
  • 小児用パラセタモール経口液
  • 小児用パラセタモール経口懸濁液
  • パラセタモール錠
  • パラセタモール分散錠
  • 鎮痛薬
    包装
    単位量:100 mg。変更可能です。本製品は発行薬局方による供給品です。現在の単位量については、英国薬局方をご覧ください。
    その他情報
    販売が制限されることがあります。
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    引火点(°F)
    364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
    引火点(℃)
    184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
    適用法令
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP371:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)