Merck
A71328
Sigma-Aldrich
4-アミノフェノール
≥98%
別名:
4-ヒドロキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
385836
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
granular
powder or crystals
mp
185-189 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble
SMILES記法
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-アミノフェノール(4-ヒドロキシアニリン)は、有機のビルディングブロックです。単層カーボンナノチューブ(SWNT)のナフィオン被覆グラッシーカーボン電極を用いた、検出限度8×10-10mol l-1までの水中試料の定量化が報告されています。パラセタモール医薬品製剤中の主な混入物として存在します。各種鎮痛剤について測定を行うための、アンペロメトリー検出を用いた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法が報告されています。金属フリー条件下におけるN-ドープグラフェン(NG)の触媒による4-ニトロフェノール(Nip)の還元から生成されることが報告されています。
アプリケーション
4-アミノフェノールは、一連のポリアミドおよびポリ(アミドイミド)の調製に必要とされるモノマーである、2,2-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゾニトリル[4-APBN]の調製で使用するのに適しています。ペーパースプレーイオン化質量分析による脂肪族アルデヒドおよび芳香族アルデヒドのイオン化を改善する誘導体化試薬として使用することができます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A71328-BULK:
A71328-5KG:
A71328-500G:
A71328-5G:
A71328-VAR:
A71328-100G:
A71328-250G:
A71328-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metal-free catalytic reduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol by N-doped graphene.
Kong XK, et al.
Energy & Environmental Science, 6(11), 3260-3266 (2013)
Saxena A, et al.
Eur. Polymer J., 39(2), 401-405 (2003)
Wensheng Huang et al.
Talanta, 61(3), 411-416 (2008-10-31)
A single-wall carbon nanotubes (SWNT)-Nafion film coated glassy carbon electrode (GCE) was described for the determination of 4-aminophenol. In pH 3.0 sodium citrate-HCl buffer, the oxidation peak current of 4-aminophenol increases greatly at the SWNT-Nafion film coated GCE in contrast
E Wyszecka-Kaszuba et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 32(4-5), 1081-1086 (2003-08-06)
A method for the determination of 4-aminophenol, the main impurity of paracetamol, by high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed. The analysis was performed in an isocratic mode on a reversed phase Luna column 5 microm
Y Xu et al.
Clinical chemistry, 36(11), 1941-1944 (1990-11-01)
A sandwich-type heterogeneous enzyme immunoassay with flow-injection analysis for alpha-fetoprotein (AFP) in human serum has been developed. 4-Aminophenol, the product of enzymatic reaction, is detected amperometrically. The interassay CV for this electrochemical enzyme immunoassay was less than 8.2%, with a