certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1026004
APIファミリー
paracetamol, mesalazine, acetaminophen
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
164 °C/11 mmHg (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1225-500MG:
PHR1225-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック