certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1633506
APIファミリー
sulfadimethoxine, sulfadiazine, mesalazine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1419-500MG:
PHR1419-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック