Merck
1626001
USP
スルファジメトキシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(2,6-ジメトキシ-4-ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N4O4S
CAS番号:
分子量:
310.33
Beilstein:
306856
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfadimethoxine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI Key
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfadimethoxine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Sulfadimethoxine Tablets
  • Sulfadimethoxine Sodium
  • Sulfadimethoxine Soluble Powder
  • Sulfadimethoxine Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1626001-200MG:
試験成績書(COA)