certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001569
APIファミリー
mesalazine, mesalamine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-175 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1739-200MG-PW:
PHR1739-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック