About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO5
CAS番号:
分子量:
183.12
Beilstein:
2213132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
142-147 °C
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
73815-1G:
73815-BULK:
73815-5G:
73815-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions.
Paliwoda-Porebska G, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 10(9), 730-736 (2006)
Effect of substituents on complex stability aimed at designing new iron (III) and aluminum (III) chelators.
Nurchi VM, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 103(2), 227-236 (2009)
Stimuli-selective delivery of two payloads from dual responsive nanocontainers.
Lv LP, et al.
Chemistry of Materials, 26(11), 3351-3353 (2014)