Merck
255300
Sigma-Aldrich
3-アミノサリチル酸
97%, for peptide synthesis
別名:
3-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
2090427
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
3-アミノサリチル酸, 97%
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-アミノサリチル酸は、アンチマイシンA3の合成に使用できるビルディングブロックです。また、3-ホルミルクロモンと反応させることにより、2-アルコキシ-3-(アリールアミノメチレン)クロマン-4-オンおよび3-(アリールイミノメチル)クロモンの合成にも使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
255300-2G:
255300-VAR:
255300-500MG:
255300-BULK:
255300-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and anticancer activity of polyhydroxylated 18-membered analogue of antimycin A 3
Arsianti A, et al.
Tetrahedron, 68(13), 2884-2891 (2012)
Reaction of 3-formylchromones with aromatic amino carboxylic acids.
Stankovicova H, et al.
Tetrahedron, 57(16), 3455-3464 (2001)
Ambareesh Kumar Singh et al.
Biosensors & bioelectronics, 74, 711-717 (2015-07-27)
A sensor for the determination of melphalan (mel) using 3-thiophene acetic acid (3-TAA) as functional monomer was fabricated by electropolymerization on gold surface. The polymeric film was formed on the surface of gold electrode as well as on gold-coated electrochemical
Kevin Guo et al.
Analytical chemistry, 81(10), 3919-3932 (2009-03-25)
We report a new quantitative metabolome profiling technique based on differential (12)C-/(13)C-isotope dansylation labeling of metabolites, fast liquid chromatography (LC) separation and electrospray ionization Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI-FTICR MS) detection. An isotope reagent, (13)C-dansyl chloride, can be