APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acetaminophen Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1003010-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
[N,O-diacetyl-p-aminophenol formation by combined use of aspirin with phenacetin and acetaminophen in vivo (author's transl)].
Y N Kyo et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 100(10), 1043-1047 (1980-10-01)
R Thomis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(12), 1830-1833 (1984-12-01)
The high-performance liquid chromatographic method described enables the quantitation of the components and the main impurities of tablets containing aspirin, acetaminophen, and ascorbic acid. A C8 reverse-phase column was used; the mobile phase was methanol-0.2 M phosphate buffer (pH 3.5)-water