グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
~3.75 (vs air)
蒸気圧
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
952 °F
expl. lim.
11.25 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Inhibition of hydrogen-air mixtures by using chemical vapor additives: Compares the effectiveness of bromoethane and other brominated hydrocarbons in minimizing hydrogen hazards (SK Das et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239607-BULK:
239607-50G:4548173122649
239607-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック