安全性情報
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
別名:
Bromoethane, Ethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5Br
CAS番号:
分子量:
108.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-825-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
510 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
510 °C
有効性
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.7-11.3 % (v/v)
bp
37-39 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
転移温度
flash point -20 °C
溶解性
9 g/L
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I