アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI Key
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ブロモプロパンは種々のバックワルド配位子の合成の場合のようにイソプロピル基を導入するために使用される一般的な試薬です。2-ブロモプロパンはラメラリンD、ラメラリンH、ニンガリンBおよび(±)-ジクロアナールの全合成における出発材料としても使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B78114-100G:4548173947709
B78114-VAR:
B78114-1L:
B78114-BULK:
B78114-500G:4548173947716
B78114-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of lamellarins D, H, and R and ningalin B.
Li Q, et al.
Organic Letters, 13(2), 312-315 (2010)
Efficient route to 4a-methyltetrahydrofluorenes: a total synthesis of (?)-dichroanal B via intramolecular Heck reaction.
Planas L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(7), 2896-2898 (2006)
An extremely active catalyst for the Negishi cross-coupling reaction.
Milne J E and Buchwald S L
Journal of the American Chemical Society, 126(40), 13028-13032 (2004)
The selective reaction of aryl halides with KOH: synthesis of phenols, aromatic ethers, and benzofurans.
Anderson K W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10694-10695 (2006)
C B'Hymer et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 814(1), 185-189 (2004-12-21)
A test procedure was developed for the detection and quantification of 1- and 2-bromopropane in human urine. 1-Bromopropane (1-BP) is a commonly used industrial solvent, and 2-bromopropane (2-BP) is often found as an impurity component in industrial grade 1-BP. Both
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
B78114-500G | 4061833442159 |
B78114-100G | 4061833442142 |