Merck
156582
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-メチルプロパン
99%
別名:
イソブチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
137.02
Beilstein:
1730915
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソブチルブロミドは、140 °Cの油浴中での 1-エチルイミダゾールとの反応で97% 1-エチル-1,3-イソブチルイミダゾリウムブロミドを得るために使用されてきました。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156582-500G:
156582-VAR:
156582-100G:
156582-5G:
156582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)