安全性情報
8.01966
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
別名:
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CBr
CAS番号:
分子量:
137.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-065-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
179.9 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
mp
-20 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI Key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体