Merck
124052
Sigma-Aldrich
ブロモエタン
reagent grade, 98%
別名:
臭化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5Br
CAS番号:
分子量:
108.97
Beilstein:
1209224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
~3.75 (vs air)
蒸気圧
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
952 °F
expl. lim.
11.25 %
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモエタン(臭化エチル)はハロゲン化アルキルです。エチル臭化物とその同位体化学種の極超短波スペクトルについての研究が報告されています。ブロモエタンは、グリニヤール廃水を前駆体3として用いるか、エタノール中で臭化カリウムを濃硫酸と反応させるかのいずれかの方法によって合成されています。
アプリケーション
ブロモエタンは1-ブテン調製時にプロモータとして使用することができます。4 ブロモエタンは、陰イオン交換膜の調製に使用されています。この膜は、紫外線可視光分光光度計を使って測定される、細胞可溶化液からのプラスミドDNAの単離および精製、ならびにプラスミドDNAおよびRNAの分離に使用することができるものです。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124052-VAR:
124052-250ML:
124052-BULK:
124052-1L:
124052-500G:4548173103815
124052-1KG:4548173103808
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramsden.N.E et al.
A-Level Chemistry (2000)
"Preparation of inorganic?organic anion-exchange membranes and their application in plasmid DNA and RNA separation"
Chang S-C, et al.
Journal of Membrane Science, 311(1), 336-348 (2008)
Microwave Spectrum, Structure, and Quadrupole Coupling Constant Tensor of Ethyl Bromide.
Flanagan C and Pierce L.
J. Chem. Phys., 38(12), 2963-2969 (1963)
Microwave Spectra of Molecules Exhibiting Internal Rotation. V. Barrier Height in Ethyl Chloride and Ethyl Bromide.
Lide Jr DR.
J. Chem. Phys., 30(1), 37-39 (1959)
J H Shears et al.
The Biochemical journal, 226(2), 499-507 (1985-03-01)
Photoinactivation of ammonia oxidation by Nitrosomonas europaea cells by near-u.v. light was confirmed and further shown to occur with the same rate constant as loss of bromoethane-oxidation activity. Hydroxylamine oxidation was much less photosensitive. Protection against inactivation was afforded by