certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
100
300
認証
traceable to BP 557
traceable to USP 1335541
APIファミリー
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI Key
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)―であるイブプロフェンの不純物であり、未変化体の分解産物として存在します。関節リウマチ、変形性関節症、月経困難症などにおかる軽度から中等度の疼痛の治療に用いられます。
アプリケーション
- ICH検証済み逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法による、錠剤中のイブプロフェンおよびその類縁不純物17種類の同時定量
- 薄層クロマトグラフィー(TLC)およびHPLCを用いた不純物存在下での定量的推定のためのイブプロフェンとファモチジンの配合錠剤の分析
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
286.7 °F - closed cup
引火点(℃)
141.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1146-500MG-PW:
PHR1146-500MG:
PHR1146-VAR:
PHR1146-500MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック