PHR1978
Ibuprofen Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, (2-(4-Isobutyrylphenyl)propanoic acid), α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1335596
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Prediction of Potential Toxicity and Side Effect Protein Targets: Research exploring the use of Ibuprofen Related Compound J as part of a ligand-protein inverse docking approach aimed at predicting potential toxicity and side effect protein targets. This innovative method enhances drug safety profiles by identifying off-target interactions early in the drug development process, serving as a critical tool for pharmaceutical research and ensuring the development of safer therapeutic agents (Chen and Ung, 2001).
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1978-50MG-PW:
PHR1978-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック