PHR3326
Ibuprofen Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2RS)-2-(4-Isobutylphenyl)propionamide, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, (±)-Ibuprofen amide
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(N)=O)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15)
InChI Key
REUQKCDCQVNKLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3326-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)