Merck
1285750
USP
フルルビプロフェン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-2-フルオロ-α-メチル-4-ビフェニル酢酸, L-790,330
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flurbiprofen
メーカー/製品名
USP
mp
110-112 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
Flurbiprofen USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Flurbiprofen Tablets
  • Flurbiprofen Sodium
  • Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
生物化学的/生理学的作用
フルルビプロフェンはシクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬であり、プロスタグランジン合成経路における、アラキドン酸からプロスタグランジンG2(PGG2)へ、PGG2からプロスタグランジンH2(PGH2)への変換に関与する酵素です。本化合物は、炎症、疼痛、腫脹および発熱の原因となるプロスタグランジンを減少させます。フルルビプロフェンはCOX-1および-2両方の活性を阻害します。 Sエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害し、抗炎症作用および鎮痛作用の両方を有していますが、Rエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害せず、鎮痛作用のみ示します。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1285750-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)