APIファミリー
flurbiprofen
メーカー/製品名
EDQM
mp
110-112 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flurbiprofen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬;抗真菌活性を有する非ステロイド性抗炎症薬。 Sエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害し、抗炎症作用および鎮痛作用の両方を有していますが、Rエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害せず、鎮痛作用のみ示します。
フルルビプロフェンはシクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬であり、プロスタグランジン合成経路における、アラキドン酸からプロスタグランジンG2(PGG2)へ、PGG2からプロスタグランジンH2(PGH2)への変換に関与する酵素です。本化合物は、炎症、疼痛、腫脹および発熱の原因となるプロスタグランジンを減少させます。フルルビプロフェンはCOX-1および-2両方の活性を阻害します。 Sエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害し、抗炎症作用および鎮痛作用の両方を有していますが、Rエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害せず、鎮痛作用のみ示します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
F0285200-1EA:
F0285200:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Hugo Geerts
IDrugs : the investigational drugs journal, 10(2), 121-133 (2007-02-08)
(R)-flurbiprofen, the R-enantiomer of racemic flurbiprofen, is undergoing development by Myriad Genetics Inc, under license from Encore Pharmaceuticals Inc, for the potential treatment of Alzheimer's disease (AD). Devoid of any direct cyclooxygenase inhibition, which is associated with the more toxic
R N Brogden et al.
Drugs, 18(6), 417-438 (1979-12-01)
Flurbiprofen, a phenylalkanoic acid derivative, is a non-steroidal anti-inflammatory, antipyretic, analgesic agent advocated for use in rheumatoid arthritis, degenerative joint disease, ankylosing spondylitis and allied conditions. Published data suggest that flurbiprofen 120 to 150 mg daily is comparable in effectiveness
Laura Gasparini et al.
Brain research. Brain research reviews, 48(2), 400-408 (2005-04-27)
Currently, there is an intense debate on the potential use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in Alzheimer's disease (AD). NSAIDs are among the most widely prescribed drugs for the treatment of pain, fever, and inflammation. Their effects are largely attributed
N M Davies
Clinical pharmacokinetics, 28(2), 100-114 (1995-02-01)
Flurbiprofen is a chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the 2-arylpropionic acid class. Although it possesses a chiral centre, with the S-(+)-enantiomer possessing most of the beneficial anti-inflammatory activity, both enantiomers may possess analgesic activity and all flurbiprofen preparations to
F Richy et al.
International journal of clinical practice, 61(8), 1396-1406 (2007-06-29)
The withdrawal of certain cyclooxygenase-2 selective drugs and the availability of over-the-counter non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have increased the pressure for researching and prescribing conventional NSAIDs with a favourable efficacy/tolerance ratio in inflammatory diseases, particularly rheumatoid arthritis. The aim of