Merck
W263516
Sigma-Aldrich
L-リナロール
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
(−)-リナロール, (R)-(−)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2635
Beilstein:
1721487
EC Number:
欧州評議会番号:
61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.013
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −19.8°, neat
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
linalool
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
woody; floral
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-リナロールは、ジャスミン茶、スプルース精油、およびライチチネンシスソンの若葉の重要な揮発性化合物です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
166.3 °F - closed cup
引火点(℃)
74.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W263516-SAMPLE-K:
W263516-VAR-K:
W263516-9KG:
W263516-1KG:
W263516-SAMPLE:
W263516-1KG-K:
W263516-4KG-K:
W263516-4KG:
W263516-BULK-K:
W263516-9KG-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile components of Litchi chinensis Sonn. leaf oil extracts obtained by simultaneous distillation extraction.
Wang YJ, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 16(2), 161-165 (2013)
Maged E Mohamed et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-01)
The monoterpene linalool is a well-known essential oil component produced by several aromatic plants. Cisplatin is a widely used anticancer drug that produces many side effects, particularly nephrotoxicity. Here, we aimed to inspect linalool's protective activity against cisplatin-induced nephrotoxicity and
Sedative effects of the jasmine tea odor and (R)-(?)-linalool, one of its major odor components, on autonomic nerve activity and mood states
Kuroda K, et al.
European Journal of Applied Physiology, 95(2-3), 107-114 (2005)
Behavioral and electrophysiological responses of Tetropium fuscum (Coleoptera: Cerambycidae) to pheromone and spruce volatiles.
Silk PJ, et al.
Environmental Entomology, 39(6), 1997-2005 (2010)
Nobuhisa Nitta et al.
Microbial cell factories, 20(1), 54-54 (2021-03-04)
Linalool, an acyclic monoterpene alcohol, is extensively used in the flavor and fragrance industries and exists as two enantiomers, (S)- and (R)-linalool, which have different odors and biological properties. Linalool extraction from natural plant tissues suffers from low product yield.