Merck
W225207
Sigma-Aldrich
β-カリオフィレン
≥80%, FCC, FG
別名:
(−)-trans-カリオフィレン, trans-(1R,9S)-8-メチレン-4,11,11-トリメチルビシクロ[7.2.0]ウンデカ-4-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
FEMA番号:
2252
Beilstein:
2044564
EC Number:
欧州評議会番号:
2618
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
1.007
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥80%
光学活性
[α]23/D −7.5°, neat
組成
contains β-Caryophyllene
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
β-caryophyllene (ox.)
官能
spicy; woody
SMILES記法
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β;-カリオフィレンは、香味料として使用できる揮発性のセスキテルペン化合物です。 Eugenia caryophyllataの精油Psidium guajava L.の葉Arabidopsis thalianaの花およびArtemisia annua L.の気部中の主な揮発性有機化合物です。
アプリケーション
  • 精油成分の抗炎症および神経保護作用:小膠細胞の調節による洞察: β-カリオフィレンは、神経炎症において重要な役割を果たす小膠細胞を調節することで、抗炎症および神経保護剤として大きな可能性を示しています(Stojanovic et al., 2024)(Stojanovic et al., 2024)。
  • パラセタモールとの併用による β-カリオフィレンオキシドの相乗的鎮痛効果、およびそれに対応する胃保護活性:この研究では、β-カリオフィレンオキシドをアセトアミノフェンと組み合わせると、鎮痛効果が向上し、胃の保護効果があることが示されています(Espinosa-Juárez et al., 2024)(Espinosa-Juárez et al., 2024)。
  • β-カリオフィレンの摂取が、雄の Bactrocera zonata(双翅目:ミバエ科)の交尾成功率を向上させる:この研究では、β-カリオフィレンの摂取がミバエの雄の交尾成功率をどのように高めるかを調査し、害虫駆除戦略への応用の可能性を示しています(Ul Haq et al., 2024)(Ul Haq et al., 2024)。
  • アカントアメーバ角膜炎の治療に対する β-カリオフィレンの点眼用ナノエマルジョンの開発:この研究では、β-カリオフィレンを含有するナノエマルジョンを開発し、アカントアメーバ角膜炎の治療に用いることで、眼科治療におけるその潜在的可能性を実証しています(Santos Porto et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.9 °F - closed cup
引火点(℃)
105.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W225207-9KG:
W225207-VAR-K:
W225207-BULK-K:
W225207-20KG-K:
W225207-9KG-K:
W225207-SAMPLE-K:
W225207-SAMPLE:
W225207-1KG:
W225207-1KG-K:
W225207-20KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 522-523 (1997)
The major volatile organic compound emitted from Arabidopsis thaliana flowers, the sesquiterpene (E)???caryophyllene, is a defense against a bacterial pathogen
Huang M, et al
The New phytologist, 193(4), 997-1008 (2012)
Chemical composition and antifungal activity of Illicium verum and Eugenia caryophyllata essential oils
Dzamic A, et al
Chemistry of Natural Compounds, 45(2), 259-261 (2009)
Antibacterial and antioxidant activities of Artemisia annua essential oil
Juteau F, et al
Fitoterapia, 73(6), 532-535 (2002)
Chemical composition of the leaf volatile oil of Psidium guajava L. growing in Nigeria
Ogunwande IA, et al
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 136-138 (2003)
プロトコル
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol