由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
eugenol, Eugenyl acetate
官能
clove; spicy; sweet
SMILES記法
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Repellent Activity of Clove Essential Oil Volatiles and Development of Nanofiber-Based Dispensers against Pear Psyllids (Hemiptera: Psyllidae).: Research on the repellent properties of clove oil volatiles, including Eugenyl acetate, demonstrating its effectiveness in pest control applications (Czarnobai De Jorge et al., 2022).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
287.6 °F - closed cup
引火点(℃)
142 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246905-5KG-K:4548173969794
W246905-1KG:
W246905-10KG:
W246905-5KG:
W246905-SAMPLE-K:
W246905-1KG-K:4548173969787
W246905-10KG-K:4548173969770
W246905-VAR-K:
W246905-SAMPLE:
W246905-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック