由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; coffee; brown; pungent
SMILES記法
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W305502-SAMPLE:
W305502-5KG:
W305502-100G-K:
W305502-100G:
W305502-1KG:
W305502-SAMPLE-K:
W305502-5KG-K:4548173974774
W305502-BULK-K:
W305502-VAR-K:
W305502-1KG-K:4548173974767
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W305502-100G-K | |
W305502-1KG | |
W305502-1KG-K | 4061837530081 |
W305502-5KG | |
W305502-100G | |
W305502-5KG-K | 4061837530098 |
W305502-SAMPLE | |
W305502-SAMPLE-K | 4061837530104 |