Merck
W234907
Sigma-Aldrich
酢酸シクロヘキシル
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC6H11
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
2349
EC Number:
欧州評議会番号:
217
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.027
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
musty; fruity; sweet
SMILES記法
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
58 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W234907-10KG-K:
W234907-SAMPLE:
W234907-1KG-K:
W234907-1KG:
W234907-5KG-K:
W234907-10KG:
W234907-5KG:
W234907-1DRUM-K:
W234907-SAMPLE-K:
W234907-BULK-K:
W234907-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W234907-10KG-K4061837544286
W234907-1KG-K4061837509346
W234907-SAMPLE
W234907-SAMPLE-K4061837544309
W234907-10KG
W234907-1DRUM-K
W234907-1KG
W234907-5KG
W234907-5KG-K