Merck
246514
Sigma-Aldrich
酢酸シクロヘキシル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC6H11
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The dermatologic and toxicologic review of cyclohexyl acetate, used as a fragrance material, was presented.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
58 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246514-5ML:
246514-VAR:
246514-500ML:
246514-BULK:
246514-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 12, S52-S55 (2008-10-11)
A toxicologic and dermatologic review of cyclohexyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.