安全性情報
8.03038
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
別名:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
201-052-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
503 °C
有効性
353 mg/kg LD50, oral (Rat)
4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.3 % (v/v)
動粘度
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
InChI Key
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体