Merck
520276
Sigma-Aldrich
ジエチルジシクロペンタジエン, 異性体混合物
別名:
エチルシクロペンタジエンダイマー, ジエチル-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20
CAS番号:
分子量:
188.31
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
品質水準
bp
191 °C (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
520276-VAR:
520276-BULK:
520276-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)