Merck
C99205
Sigma-Aldrich
シクロヘプタトリエン
95%
別名:
Tropiliden, Tropilidene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
506066
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
InChI Key
CHVJITGCYZJHLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.02~0.15%のBHTを含有します。
アプリケーション
シクロヘプタトリエンは、以下の合成で反応物質として使用できます。      
  • ジクロロケテンとの[2+2]付加環化反応と、その後のジアゾメタンとの環拡大反応による2-ヒドロキシアズレン。      
  • コバルト触媒での末端アルキンとの[6+2]環化付加による、7-アルキル-ビシクロ[4.2.1]ノナ-2,4,7-トリエン。     
  • ジフェニルホスフィンとの反応による(3,5-シクロヘプタジエニル)ジフェニルホスフィン配位子。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C99205-1L:
C99205-5ML:
C99205-BULK:
C99205-100ML:
C99205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
(Cycloheptadienyl) diphenylphosphine: A Versatile Hybrid Ligand
Massard A, et al.
Organometallics, 31(3), 947-958 (2012)
Michael H Palmer et al.
The Journal of chemical physics, 153(5), 054301-054301 (2020-08-11)
The vacuum ultraviolet (VUV) spectrum for cyclohepta-1,3,5-triene up to 10.8 eV shows several broad bands, which are compared with electron impact spectra. Local curve fitting exposed groups of sharp vibrational peaks, which are assigned to Rydberg states. The vertical excitation