蒸気密度
3.52 (vs air)
蒸気圧
2.3 mmHg ( 39 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
9.7 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
溶解性
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185396-1L:
185396-5G:
185396-250G:
185396-1KG:
185396-VAR:
185396-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック