由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.52 (vs air)
蒸気圧
2.3 mmHg ( 39 °C)
アッセイ
≥98%
expl. lim.
9.7 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
vegetable
SMILES記法
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Electrochemical oxidation of tetrahydrofurfuryl alcohol on boron-doped diamond anode: Influence of current density and electrolyte solution.: Research into the electrochemical pathways of tetrahydrofurfuryl alcohol offers insights into its potential for energy storage applications, focusing on how varying electrical and solvent conditions affect its oxidation rates (Xiong Y et al., 2023).
- Polar-Functionalized Polyethylenes Enabled by Palladium-Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Butadiene/Bio-Based Alcohol-Derived Monomers.: This paper presents a novel approach to the synthesis of functionalized polymers using tetrahydrofurfuryl alcohol derivatives, which could revolutionize materials science with new, sustainable polymer blends (Jian Z et al., 2023).
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W305618-10KG-K:4548173974781
W305618-25KG-K:4548173974804
W305618-25KG:
W305618-VAR-K:
W305618-SAMPLE-K:
W305618-BULK-K:
W305618-10KG:
W305618-1KG:
W305618-1KG-K:4548173974798
W305618-SAMPLE:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)