Merck
W331015
Sigma-Aldrich
チオ酪酸メチル
greener alternative
natural, 98%, FG
別名:
S-メチルチオブタノアート, S-メチルチオブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COSCH3
CAS番号:
分子量:
118.20
FEMA番号:
3310
Enzyme Commission number:
219-407-1
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.032
NACRES:
NA.21
官能:
cheese; musty; sulfurous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
Saccharum officinarum (sugarcane)
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Saccharum officinarum (sugarcane)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cheese; musty; sulfurous
SMILES記法
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: Methyl thiobutyrate is identified as a bioactive volatile organic compound in bacterial interactions with nematodes, suggesting its potential use in biocontrol applications in agriculture (Xu et al., 2015).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: This study explores the enzymatic interactions involving methyl thiobutyrate, providing insights into insecticide resistance mechanisms, which can inform the development of more effective pest management strategies (Pan et al., 2009).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331015-SAMPLE-K:
W331015-25G-K:4548173351940
W331015-BULK-K:
W331015-VAR-K:
W331015-100G-K:4548173351933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)