Merck
W351200
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロチオフェン-3-オン
≥97%, FG
別名:
ブラックベリーチオフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8OS
CAS番号:
分子量:
116.18
FEMA番号:
3512
EC Number:
欧州評議会番号:
11601
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.023
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
82 °C/28 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; fruity; sulfurous
SMILES記法
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W351200-BULK-K:
W351200-100G-K:4548173907406
W351200-VAR-K:
W351200-SAMPLE-K:
W351200-1KG-K:4548173907413
W351200-25G-K:4548173907420
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)