グレード
Fragrance grade
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; musty; fruity
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W270733-25G-K:4548173972121
W270733-100G-K:4548173972107
W270733-1KG:
W270733-1KG-K:4548173972114
W270733-100G:
W270733-BULK-K:
W270733-VAR-K:
W270733-SAMPLE:
W270733-25G:
W270733-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W270733-SAMPLE | |
W270733-100G | |
W270733-100G-K | 4061838180896 |
W270733-1KG | |
W270733-1KG-K | 4061838180902 |
W270733-SAMPLE-K | 4061838180926 |
W270733-25G | |
W270733-25G-K | 4061838180919 |