Merck
W200336
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド
greener alternative
natural, FG
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
FEMA番号:
2003
Beilstein:
505984
EC Number:
欧州評議会番号:
89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.001
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
ethereal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アセトアルデヒドはシェリー酒に似たワインに見られる重要な揮発性香料化合物であり、多くの果実にも含まれます。 主に、牛乳製品、果実ジュース、およびソフト・ドリンクの香料成分として使用されます。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • 発色団と H(2)O(2)との抱合型金ナノ構造体のプラズモンパターンに基づくアセトアルデヒドの識別:安価な比色検査用ストリップ(CATS)による発癌性物質の迅速かつ低コスト分析のための新たなプラットフォーム:この研究では、金ナノ構造体を使用したアセトアルデヒドの検出に関する新しい手法が提示されており、この発癌性化合物のモニタリングに迅速かつ低コストのソリューションを提供しています(Shadjou N et al., 2024)。
  • アルコール飲料のリスク要因の緩和を目的とした、白酒の使用済み穀物原料から得られた KOH-賦活炭の最適化と特性評価:この論文では、アルコール飲料からアセトアルデヒドを吸収し、癌リスクを低減するための KOH-賦活炭の使用について検討しています(Sun B et al., 2024)。
  • アルコール解毒のための触媒プラットフォームとしての単一部位鉄固定化アミロイドヒドロゲル:アルコールの有害代謝物であるアセトアルデヒドの分解を触媒する、新型の鉄固定化アミロイドヒドロゲルの開発について考察しています(Mezzenga R et al., 2024)。
注意
少量の三量体を作ることがあります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200336-400G:
W200336-12KG:
W200336-2KG-K:
W200336-12KG-K:4548174014486
W200336-VAR:
W200336-1.9KG-K:4548174014479
W200336-PZ:
W200336-2KG:
W200336-SAMPLE-K:
W200336-16.5KG-K:4548174014493
W200336-15KG-K:
W200336-BULK:
W200336-SAMPLE:
W200336-BULK-K:
W200336-VAR-K:
W200336-400G-K:4548174014509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W200336-400G
W200336-SAMPLE
W200336-1.9KG-K4061837488849
W200336-12KG
W200336-12KG-K4061837488856
W200336-15KG-K4061834429937
W200336-16.5KG-K
W200336-2KG
W200336-2KG-K
W200336-400G-K4061838256485
W200336-SAMPLE-K4061838256492