グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
1006 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CC
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
アプリケーション
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I