Merck
PHR2107
Supelco
アセトアルデヒド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1002811
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
APIファミリー
acetaldehyde
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
包装
ampule of 3x1.2 mL
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9816 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2107-3X1.2ML:
PHR2107-1.2ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chromatograms
suitable for GC