Merck
713-0622
血中アルコール検査(一括GC)
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: 6 ft.x 2 mm I.D. glass
packing: 5% Carbowax 20M on 60/80 Carbopack B
oven: 85 °C
detector: FID
carrier gas: helium, 20 mL/min
injection: 1 μL
sample: 0.05-0.10% each analyte in water
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
アナライト
詳細
    Ethanol
    Methanol
    Acetone
    Acetaldehyde
    1-Propanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)