蒸気圧
0.53 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C
有効性
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
170-171 °C/1013 mbar
mp
-31 °C
転移温度
flash point 65 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[o]1c(ccc1)CO
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI Key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nose, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体