蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥97.5% (GC)
自己発火温度
915 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.486-1.488
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI Key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Transformer or rectifier oils by solid-phase extraction (SPE), liquid-liquid extraction (LLE) and high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with variable ultraviolet (UV) detector.
It may be used as an analytical reference standard for the determination of furfuryl alcohol in:
- Coffee samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography (GC) coupled to flame ionization detector (FID) as well as mass spectrometry (MS).
- Jukro tea samples by simultaneous distillation-solvent extraction (SDE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Electronic-cigarette refill solutions by GC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating on electron impact (EI) mode.
Coffee samples by HPLC coupled with diode array detector (DAD).
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nose, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30965-5ML:4.548173370422E12
30965-1ML:4.548173370415E12
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde