About This Item
化学式:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-589-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI Key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体