Merck
W290203
Sigma-Aldrich
(−)-α-ピネン
≥97%, FCC, FG
別名:
(1S)-(−)-α-ピネン, (1S,5S)-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン, (1S,5S)-2-ピネン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
FEMA番号:
2902
Beilstein:
1903790
EC Number:
欧州評議会番号:
2112
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
01.004
NACRES:
NA.21
由来生物
Pinus spp.
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −41°, neat
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
α-pinene and β-pinene
官能
camphoraceous; woody; pine
SMILES記法
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in forest trees such as Eucalyptus sp., Pinus sp. and Quercus sp.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.3 °F
引火点(℃)
31.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W290203-SAMPLE-K:
W290203-8KG-K:
W290203-SAMPLE:
W290203-20KG:
W290203-VAR-K:
W290203-8KG:
W290203-BULK-K:
W290203-20KG-K:
W290203-1KG:
W290203-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
?-Pinene inhibits growth and induces oxidative stress in roots.
Singh HP, et al.
Annals of Botany, 98(6), 1261-1269 (2006)