由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +42°, neat
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
α-pinene and β-pinene
官能
woody; camphoraceous; pine
SMILES記法
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W290238-8KG-K:
W290238-VAR-K:
W290238-BULK-K:
W290238-SAMPLE-K:
W290238-1KG-K:
W290238-8KG:
W290238-SAMPLE:
W290238-20KG:
W290238-20KG-K:
W290238-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)