W290300
(−)-β-ピネン
≥97%, FCC, FG
別名:
(1S)-(−)-β-ピネン, (1S,5S)-2(10)-ピネン, (1S,5S)-6,6-ジメチル-2-メチレンビシクロ[3.1.1]ヘプタン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D -30 to -15°, neat
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless
密度
0.866 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; woody; pine
SMILES記法
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
アプリケーション
- Potential use of pinenes to improve localized insecticide injections targeting the western drywood termite (Blattodea: Kalotermitidae).: This research investigates the use of (−)-β-Pinene as a potential enhancer for insecticide treatments against termites, suggesting improvements in pest control strategies (Poulos et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W290300-SAMPLE-K:
W290300-8KG-K:
W290300-20KG:
W290300-1KG-K:
W290300-8KG:
W290300-1KG:
W290300-20KG-K:
W290300-SAMPLE:
W290300-BULK-K:
W290300-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)