Merck
402753
Sigma-Aldrich
(−)-β-ピネン
≥99%
別名:
(1S)-(−)-β-ピネン, (1S,5S)-2(10)-ピネン, (1S,5S)-6,6-ジメチル-2-メチレンビシクロ[3.1.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2038282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
光学活性
[α]25/D −22°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
GC分析による植物精油中のテルペノイド化合物の分析の標準品として、(-)-β-ピネンが使用されています。これはグランジソール、ロバスタディアルおよび(+)-ノピノンなどの天然産物を合成するための構築ブロックとして使用される場合があります。(-)-β-ピネンは、白金/スズ触媒の存在下でヒドロホルミル化を受け、trans-10-ホルミルピナンが生成されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
402753-10G:
402753-BULK:
402753-VAR:
402753-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Tetrahedron Letters, 30, 6653-6653 (1989)
Reduction of Legionella spp. in water and in soil by a citrus plant extract vapor.
Laird K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(19), 6031-6036 (2014)
Platinum/tin catalyzed hydroformylation of naturally occurring monoterpenes
Gusevskaya EV, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 152(1), 15-24 (2000)
Dual stereoselectivity in the dialkylzinc reaction using (-)-?-pinene derived amino alcohol chiral auxiliaries
Binder CM, et al
The Journal of Organic Chemistry, 74(6), 2337-2343 (2009)
Katie Laird et al.
Applied and environmental microbiology, 80(19), 6031-6036 (2014-07-27)
Legionnaires' disease is a severe form of pneumonia caused by Legionella spp., organisms often isolated from environmental sources, including soil and water. Legionella spp. are capable of replicating intracellularly within free-living protozoa, and once this has occurred, Legionella is particularly